Learn More
Sophoricoside, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469076
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16469076 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16469076 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0423
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sophoricoside is an isoflavone glycoside isolated from Sophora japonica and has anti-inflammatory, anti-cancer and immunosuppressive effects.
Sophoricoside is an isoflavone glycoside isolated from Sophora japonica and has anti-inflammatory, anti-cancer and immunosuppressive effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sophoricoside
CAS 152-95-4
Farbe Light Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20O10
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 41.67 mg/mL (96.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C(C(C(C2=CC=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2)=CO4)=O)C4=C1
Molekulargewicht (g/mol) 432.38
Formelmasse 432.38
Reinheit (%) 99.68%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death