Learn More
Soraprazan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492576
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16492576 25 mg 25 Milligramm
16415747 5 mg 5 Milligramm
16414316 100 mg 100 Milligramm
16413008 10 mg 10 Milligramm
16410649 1 mg 1 Milligramm
16409576 50 mg -
6 options
Artikelnummer. 16492576
Marke: Medchem Express HY100414
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Soraprazan (BYK61359) is a selective, reversible K-competitive inhibitor of the H,K-ATPase (Ki=6.4 nM), with an IC50 of 0.19 μM in gastric glands. Soraprazan binds to the H,K-ATPase with a Kd of 28.27 nM. Soraprazan shows immediate inhibition of acid secretion and is more than 2000-fold selective for H,K-ATPase over Na,K- and Ca-ATPases.
Soraprazan (BYK61359) is a selective, reversible K-competitive inhibitor of the H,K-ATPase (Ki=6.4 nM), with an IC50 of 0.19 μM in gastric glands. Soraprazan binds to the H,K-ATPase with a Kd of 28.27 nM. Soraprazan shows immediate inhibition of acid secretion and is more than 2000-fold selective for H,K-ATPase over Na,K- and Ca-ATPases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Soraprazan
CAS 261944-46-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H25N3O3
Menge 25 mg
Synonym BYK61359
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (408.23 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](C2=CC=CC=C2)NC3=C(C=CN4C3=NC(C)=C4C)[C@H]1OCCOC
Molekulargewicht (g/mol) 367.44
Formelmasse 367.44
Reinheit (%) 99.69%
Güte Research
Physikalische Form Solid