Learn More
SOX1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67994-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30237174
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The SOX1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SOX1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SOX1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
SOX1
1C10H2
Unconjugated
Recombinant Protein
20 μL
6656
Store at -20°C.
Monoclonal Antibody
IgG1
Western Blot, ELISA
1000 μg/mL
Mouse
Protein G purification
Primary
Human, Mouse
42 kDa