Learn More
SOX1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | SOX1 |
|---|---|
| Klon | 1C10H2 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30237174
|
Proteintech
67994-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30234543
|
Proteintech
67994-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The SOX1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SOX1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SOX1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
| SOX1 | |
| 1000 μg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 6656 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |
| 1C10H2 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Liquid | |
| Human, Mouse | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |