Learn More
SOX2 Mouse, Clone: SOX2/1791, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 6657-MSM1-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| SOX2 | |
| Nuclear | |
| SOX2/1791 | |
| Unconjugated | |
| NP_003097 | |
| Mouse | |
| 34kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 6657 | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| SOX2 | |
| Recombinant human SOX2 protein fragment (aa176-305) | |
| MCF-7 cells or Cervical carcinoma | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |