Learn More
SOX4 (Master Regulator of Epithelial-Mesenchymal Transition) Mouse, Clone: SOX4/2540, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 6659-MSM1-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15950888
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
SOX4 (Master Regulator of Epithelial-Mesenchymal Transition)
Nuclear
SOX4/2540
Unconjugated
Mouse
47kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
6659
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human SOX4 protein
Breast or Colon Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.