Learn More
SOX4 (Master Regulator of Epithelial-Mesenchymal Transition) Mouse, Clone: SOX4/2540, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 554.40 €
Spezifikation
| Antigen | SOX4 (Master Regulator of Epithelial-Mesenchymal Transition) |
|---|---|
| Klon | SOX4/2540 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15950888
|
EnquireBio
6659-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15960888
|
EnquireBio
6659-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
| SOX4 (Master Regulator of Epithelial-Mesenchymal Transition) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human SOX4 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 47kDa |
| SOX4/2540 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 6659 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Nuclear | |
| Breast or Colon Carcinoma |