Learn More
SP Bel-Art™ SP Bel-Art Right-To-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Wide-Mouth Wash Bottles
46.43 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21660" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21660" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Chemical Label:
Destilliertes Wasser
Ethanol
Methanol
Natriumhypochlorit (Bleiche)
Sortiment (6 Stück)
Beschreibung
- Ein Ventil ermöglicht das Dispensieren der Spritzflasche in aufrechter oder invertierter Position
- Weithalsflasche für einfaches Nachfüllen
- Lichtdurchlässige Flaschen aus LDPE; Natriumhypochlorit ist weißes LDPE für Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm
- Farbcodierte Polypropylenverschlüsse erleichtern die schnelle und einfache Identifizierung
- Erfüllt die Anforderungen der OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
- 250 und 500 ml – 4/Beutel, 1.000 ml – 2/Beutel; Sortiment mit 6 Stück pro Beutel, enthält jeweils ein Stück von Folgendem: Aceton, Bleiche, destilliertes Wasser, Ethanol, Isopropanol und LYOB
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Chemical Label | Sortiment (6 Stück) |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Material | Polyethylen |
Anzahl pro Packung | 6/Packung |