Learn More
Fisherbrand™ Abstandhalter
Zubehör für Arbeiten mit vertikalen OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystemen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11827653
  • 13.60 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die vertikalen Elektrophoresesysteme OmniPAGE mini
  • Für die Verwendung mit gekerbten oder einfachen Glasplatten
Spezifikation
Spezifikation
Abstandshalter
10 x 100 mm
1 mm