Learn More
Spautin-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488177
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16488177 5 mg
16445468 10 mg
16421647 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488177 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12990
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Spautin-1 is a specific and potent autophagy inhibitor which inhibits ubiquitin-specific peptidases, USP10 and USP13 with IC50s of 0.6-0.7 μM.
Spautin-1 is a specific and potent autophagy inhibitor which inhibits ubiquitin-specific peptidases, USP10 and USP13 with IC50s of 0.6-0.7 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spautin-1
CAS 1262888-28-7
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H11F2N3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (184.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC2=C(N=CN=C2C=C1)NCC3=CC=C(F)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 271.26
Formelmasse 271.26
Reinheit (%) 99.26%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death