Learn More
Thermo Scientific™ Spezial-Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 15169973 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Farbe Sterilität unitSize
15169973 Naturfarben Unsteril 1000 Stück
11569944 Naturfarben Unsteril 500 Stück
2 options
Artikelnummer. 15169973
Marke: Thermo Scientific™ 3483
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese speziellen Röhrchen bieten einzigartige Kombinationen von Funktionen und außergewöhnliche Qualität und erfüllen spezielle Laboranforderungen.
Diese speziellen Röhrchen bieten einzigartige Kombinationen von Funktionen und außergewöhnliche Qualität und erfüllen spezielle Laboranforderungen. Die 0.25 ml und 0.4 ml Thermo Scientific™ Spezial-Mikrozentrifugenröhrchen eignen sich ideal für kleine Volumen-Protokolle, wenn kein Standard-Volumen-Mikrozentrifugenröhrchen erforderlich ist. Die 1.2 ml Mikrotiterröhrchen bieten zusätzliche Volumenkapazität für die Probenverdünnung. Diese sind im vorgefertigten 8 x 12 Format erhältlich und können autoklaviert, versiegelt und zur Lagerung eingefroren werden.
Spezial-Röhrchen
  • Die speziellen 0,25 ml- und 0,4 ml-Mikrozentrifugenröhrchen sind mit einer befestigten Kappe ausgestattet
  • Das 0,4 ml-Röhrchen ist speziell aus Polyethylen niedriger Dichte formuliert und kann leicht für die Pelletentfernung geschnitten werden
  • Das durchscheinende Polyethylen bietet eine hervorragende Sicht auf den Probeninhalt
  • Die glatte Innen- und nicht benetzbare Oberfläche unterstützt die vollständige Probenentnahme und -rückgewinnung
Mikrotiterröhrchen
  • Das 1,2 ml-Mikrotiterröhrchen verfügt über eine zusätzliche Volumenkapazität für die Probenverdünnung und ist ideal für HTLV-III-Tests, RIA, EIA, PCR, pharmazeutische Qualitätskontrolle und die Lagerung von Blutproben in Tiefkühlgeräten
  • Mattierte Schreibfelder auf jedem Röhrchen und ein alphanumerisches Gestell vereinfachen die Organisation und Identifizierung spezifischer Proben
  • Das Microtiter-Röhrchensystem ist in Großpackungen oder mit SBS-Standardabmessung erhältlich
  • Dieses roboterkompatible Rack kann problemlos in automatisierte Liquid Handling-Workstations integriert werden
  • Eine Polyethylen-Steckerleiste versiegelt die Microtiter-Röhrchen zur Aufbewahrung fest; die acht Steckerleisten können für einzelne Proben leicht auseinander geschnitten werden
Höchste Qualität
  • Strenge Tests zur Gewährleistung der Probenintegrität und -sicherheit
  • Das 0,25 ml-Spezial-Mikrozentrifugenröhrchen kann einer maximalen G-Kraft von 28.000 x G standhalten
  • Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen und Endotoxinen
  • Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen.
Verpackungsoptionen
  • Spezial-Mikrozentrifugenröhrchen werden zur Kontaminationskontrolle in Beuteln zu je 50 Stück verpackt
  • Mikrotiterröhrchen und Verschlusskappen sind steril und unsteril erhältlich
Bestellinformationen:
Verpackt als 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
Beschreibung 0.25 ml Polypropylen-Röhrchen und -Verschlüsse, nicht steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0.25 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Verpackung 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
Sterilität Unsteril
Max. RZB 28000xG
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.