missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ekastu Safety™ Carina Klein Design™ EXTASE getönte Schutzbrille
Click to view available options
Linsenfarbe: Dunkelgrau
Beschreibung
- DIN EN 166 1 – FT
- Maximaler Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld
- Weiches, geformtes Nasenpolster für mehr Komfort
- Angenehme, weiche und rutschfeste Bügelkonstruktion
- Modisches und sportliches Design
- Kratzfest (superkratzfest)
- Nebelfrei (Super-Antibeschlag)
- 100 % UV-Schutz mit innovativer UV400-Technologie
- Getönte Linsen mit ultimativem Seitenschutz
- Stilvoll verspiegeltes Modell
- Zur Verwendung in vielen Arbeitsbereichen mit Sonneneinstrahlung und Kunstlicht für die unterschiedlichsten Aktivitäten (auch für Freizeitaktivitäten geeignet)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 166 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Dunkelgrau |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Silbergrau/grün |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV-Schutz |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'