Learn More
Cole-Parmer™ CONTINUOUS ALARM TIMER 9999 MIN MIN
Marke:  Cole-Parmer™ 94460-42
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11705449
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Digital Timer
Audible/Visible
1 sec.
76.2 mm
50.8 mm
1 Each
9999 min.
±3sec./day
Digital LCD
50.8 mm
Two AAA Batteries, Built-in Stand, Pocket Clip, and Magnetic Mounting Strips