Learn More
Spermidin-Trihydrochlorid, Fisher BioReagents
Catalog Number p-28715
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
334-50-9
C7H22Cl3N3
254.62
MFCD00012918
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
9539
N'-(3-Aminopropyl)butan-1,4-diamin;trihydrochlorid
[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
334-50-9
C7H22Cl3N3
254.62
MFCD00012918
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
9539
N'-(3-Aminopropyl)butan-1,4-diamin;trihydrochlorid
[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Spermidine is an aliphatic polyamine used in various biochemical applications due to its involvement in many metabolic functions within organisms
Forms stable compounds with nucleic acids and may be used for the purification of DNA-binding proteins
Spermidin-Trihydrochlorid bildet stabile Verbindungen mit Nukleinsäuren. Es wird in der biochemischen Forschung eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Spermidine Trihydrochloride
Schmelzpunkt 248°C
Farbe Weiß
pH 3 to 6
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 1 g
Merck Index 15, 8869
Formelmasse 254.63
Reinheit (%) 99% min.
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermidine trihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.