Learn More
Spermin Tetrahydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042589
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
306-67-2
C10H30Cl4N4
348.18
MFCD00012914
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
9384
tetrahydrogen (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amine tetrachloride
[H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
306-67-2
C10H30Cl4N4
348.18
MFCD00012914
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
9384
tetrahydrogen (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amine tetrachloride
[H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
Bindet an die polyamine Modulationsstelle von NMDA
Spermine tetrahydrochloride, is used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers. Spermine tetrahydrochloride was used to precipitate DNA for flow cytometric analysis from fresh frozen breast cancer tissue, archival tissue of salivary gland, renal and thyroid tumors2 and red blood cells of chicken.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Spermintetrahydrochlorid, wird zur Fällung von DNA aus salzarmen wässrigen Puffern verwendet. Spermintetrahydrochlorid wurde zur Fällung von DNA für die durchflusszytometrische Analyse aus frisch gefrorenem Brustkrebsgewebe, Archivgewebe aus Speicheldrüsen-, Nieren- und Schilddrüsentumoren2 und roten Blutzellen von Hühnern verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (348.2 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Spermine tetrahydrochloride
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 3911771
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (348.2g/L at 20°C).
Formelmasse 348.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver