Learn More
Sphingomyelin, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101958
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16494778
Marke: Medchem Express HY113498
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Sphingomyelin is a eukaryotic sphingolipid and one of the major constituents of cell membranes and particularly abundant in the myelin sheath that surrounds neuronal axons. Sphingomyelin plays an important role in cell processes, the regulation of inflammatory responses, and signal transduction. Sphingomyelin metabolism is associated with various central nervous system diseases and Niemann-Pick disease.
Sphingomyelin is a eukaryotic sphingolipid and one of the major constituents of cell membranes and particularly abundant in the myelin sheath that surrounds neuronal axons. Sphingomyelin plays an important role in cell processes, the regulation of inflammatory responses, and signal transduction. Sphingomyelin metabolism is associated with various central nervous system diseases and Niemann-Pick disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sphingomyelin
CAS 85187-10-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 25 mg/mL (34.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES [Sphingomyelin]
Molekulargewicht (g/mol) 732.08
Formelmasse 732.08
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.