Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sphingosin-1-Phosphat
Artikelnummer. 15437829
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15437829
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66459.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26993-30-6
Summenformel C18H38NO5P
Synonym D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Formelmasse 379.47
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Sphingosine-1-phosphate
Form Pulver
InChI-Schlüssel DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
IUPAC-Name {[(2S,3R,4E)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl]oxy}phosphonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 379.48