missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spike RBD Neutralizing Mouse anti-SARS-CoV-2, Unconjugated, Clone: AM122, Chimeric mAb, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
459.67 € - 3362.84 €
Spezifikation
Antigen | Spike RBD Neutralizing |
---|---|
Klon | AM122 |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Human (HEK293) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17196751
|
ACROBiosystems
SPD-M162-100UG |
100 μg |
459.67 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17106761
|
ACROBiosystems
SPD-M162-1MG |
1 mg |
3362.84 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Spike RBD Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD Neutralizing in SARS-CoV-2 samples.Spezifikation
Spike RBD Neutralizing | |
Monoclonal | |
Human (HEK293) | |
SARS-CoV-2 | |
Primary |
AM122 | |
Unconjugated | |
RUO | |
IgM | |
-20°C |