Learn More
New Pig™ Spill Kits
Artikelnummer. 12953615
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7,1 l
15 l
79,49 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12953615 15 l 1 Stück
12903625 79,49 L 1 Stück
12302469 7,1 l 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12953615
Marke: New Pig™ KIT213
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Farbe Weiß
Kapazität (angloamerikanisch) 4 gal.
Kapazität (metrisch) 15 l
Material Polyethylene, Polypropylene, Magnesium Aluminosilicate
Zur Verwendung mit (Anwendung) Oils, Coolants, Solvents, Water--Universal
Enthält 3 in. dia. x 10 ft. L PIG™ Blue Absorbent Sock, 3 in. dia. x 48 in. L PIG™ Blue Absorbent Sock, (4) 15 in. W x 20 in. L PIG™ Absorbent Mat Pad, (6) 2 in. W x 6 in. L Tamperproof Seal Label, (2) 18 in. W x 30 in. H Polyethylene Disposal Bags, Bucket with Lid, 6.5 gallons, printed
Höhe (angloamerikanisch) 19.45 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 12.69 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 11 lb.