Learn More
Invitrogen™ SPINT2 (HAI-2) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHSPINT2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human SPINT2 (HAI-2) ELISA quantitates Hu SPINT2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SPINT2. Principle of the method The Human SPINT2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
HAI-2 ist ein endogener Hemmer des Kunitz-Serinproteinase HGF-Aktivators (HGFA). HGF wurde zunächst als Hepatozyt-spezifischer Mitogen- und Überlebensfaktor beschrieben und übt durch Bindung an seinen MET-Rezeptor zahlreiche Aktivitäten auf viele Zelltypen aus. HGF wird durch die Spaltung der einkettigen Form in eine zweikettige Version durch HGFA aktiviert. HAI-2 hemmt auch Trypsin und MTSP-1 (Matriptase-1), eine Serinproteinase, die auch HGF aktiviert, und HGF-2 hemmt erwiesenermaßen Hepsin mit nanamolarer kls. HAI-2 wurde zuerst als Bikunin bezeichnet, und SPINT2 (Serinproteinase-Inhibitor-2), ein Proteinase-Inhibitor wurde in Fruchtwasser gefunden. Ein Protein namens HAI-2-bezogenes Kleinprotein ist ein 106-Aminosäure-Protein mit geringer Homologie zu HAI-2, und die HAI-2-Antikörper erkennen die HAI-2-RSP nicht.|Die an HAI-2 gebundenen Chondroitin-Sulfat-Gruppen werden für ihre Funktion als wichtig eingestuft. Die HAI-2-Antikörper erkennen HAI-1 nicht. Mäuse, die in einem Ovarialkarzinom-Versuch mit HAI-2 behandelt wurden, hatten kleinere Tumoren, und HAI-2 soll Berichten zufolge bei einem Ovarialkarzinom in Makrophagen erhöht sein, was auf gute Überlebenschancen hinweist. HAI-2 wird über eine Typ-I-Transmembran-Domäne abgesondert und in die Membran eingeleitet. Das Carboxyterminalende ist eine zytoplasmatische Domäne, die mit den signalgebenden und zytoskeletalen Strukturen interagieren soll. Die extrazellulären Domänen umfassen zwei Kringle-Domänen (KD1 und KD2), und es wird vermutet, dass KD2 inaktiv ist oder ein viel geringerer Aktivität gegen HGF hat. Bei Mäusen fehlt die erste Kringle-Domäne im dominanten HAI-2, aber die Zwei-Domänen-Form dominiert beim Menschen, obwohl bei humanen Hoden von einem kürzeren HAI-2 mit einem zweiten Transkriptionspunkt berichtet wurde.Spezifikation
O43291 | |
3 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
10653 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Endocrinology. | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
3.28 bis 800 pg/ml | |
3pg/mL bis 800pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes HAI-2, weniger als 0,1 % Kreuzreaktivität mit humanem HAI-1 und murinem HAI2-B wurde beobachtet | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
DIAR3, HAI-2, HAI2, Kop, PB | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
DIAR3, HAI-2, HAI2, Kop, PB | |
1 h 20 min |