Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
40.60 € - 690.00 €
Spezifikation
Deaktivierung | Deaktiviert |
---|---|
Länge (metrisch) | 78,5 mm |
Product Type Specs | GC-Einlass-Liner |
Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 6.3 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12917151
|
Trajan Scientific and Medical™
09201801 |
1/Packung |
40.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12974071
|
Trajan Scientific and Medical™
092230 |
25/Packung |
690.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Agilent und Varian GC Geräten
Spezifikation
Deaktiviert | |
GC-Einlass-Liner | |
6.3 mm |
78,5 mm | |
4 mm | |
Agilent Technologies, Varian GCs |