Learn More
Restek™ Split/Splitless Liners for Agilent™ 6890 GCs: Low Pressure Drop
Description
- I.D. 4mm
Specifications
Specifications
| Deaktivierung | IP-Deaktivierung |
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 7.85 cm |
| Verpackungsmaterial | Deactivated Wool |
| Product Type | IP-Präzisions-Einlasseinlage mit niedrigem Druckabfall |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
| Auskleidungsmaterial | Borosilicate Glass |