Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSH 1100 mit B500-Controller
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln.Ein komfortabler Austausch verschiedener Arbeitsrohre ist leicht möglich.
Marke: Nabertherm™ RS152L2AN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 25.00000kg
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1100 °C
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Typ-N-Thermoelement
- Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
- Im Lieferumfang sind das Arbeitsrohr aus Material C 530 sowie Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
- Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
- Schaltanlage und Steuerung in Ofengehäuse integriert
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
B500 | |
375 x 420 x 510 mm | |
50 mm |
Bis zu 1100 °C | |
250 mm | |
25 kg |