Learn More
Nabertherm™ Vertikaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSV 1300 mit P570-Controller
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln.Ein komfortabler Austausch verschiedener Arbeitsrohre ist leicht möglich.
8320.00 € - 15480.00 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17398119
|
Nabertherm™
RI252V3AN3 |
50 mm | 500 mm |
8320.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17338129
|
Nabertherm™
RI322V3AN3 |
120 mm | 500 mm |
10280.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17378129
|
Nabertherm™
RI382V3AN3 |
80 mm | 500 mm |
9920.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17318139
|
Nabertherm™
RI422V3AN3 |
120 mm | 750 mm |
12750.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17358139
|
Nabertherm™
RI472V3AN3 |
170 mm | 750 mm |
13950.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17398139
|
Nabertherm™
RI482V3AN3 |
80 mm | 750 mm |
12290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17338149
|
Nabertherm™
RI522V3AN3 |
120 mm | 1000 mm |
13840.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17378149
|
Nabertherm™
RI572V3AN3 |
170 mm | 1000 mm |
15480.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1300 °C
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Typ S-Thermoelement
- Rahmen für vertikale Anwendung
- Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
- Im Lieferumfang des Arbeitsrohrs aus Material C 530 sind Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
- Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
- RSV: Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Ofen in einem eigenen Wand- oder Standschrank
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
P570 | |
Bis zu 1300 °C |