missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress SPQ

Artikelnummer. 16464687
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16464687 50 mg 50 Milligramm
16438916 100 mg 100 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16464687

Marke: MedChemExpress HYD0936

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SPQ is being used to examine and measure membrane chloride transport mechanisms.

Spezifikation

Menge 50 mg
Lagerungsbedingungen 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Löslichkeit H2O : 25 mg/mL (88.86 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
Versandbedingung Room temperature
CAS 83907-40-8
Molekulargewicht 281.33 g/mol
Ziel HBV
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.