Learn More
Buerkle™ Ersatz-Sprühköpfe für die Buerkle™ Sprühflasche
2.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
- Für den Gebrauch mit Flaschen mit 250 bis 1000 ml
- Hergestellt aus Polypropylen und Polyethylen
- Hebelpumpe mit anpassbarer Düse
Spezifikation
Fassungsvermögen | 250 mL |
Verschlussmaterial | LDPE, Polypropylen, Edelstahl |
Verschlusstyp | Spray |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sprühflasche |
Dispensierung durch den Verschluss | Ja |
Produkttyp | Hebelpumpenzerstäuber mit einstellbarer Düse |
Dispensiervolumen (metrisch) | 1,2 ml/Hub |
Verschlussfarbe | Weiß |