Learn More
Beckman Coulter™ SPRIselect™
Artikelnummer. p-7145023
Encompass
Click to view available options
Menge:
5mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
Artikelnummer. 15676104
Marke: Beckman Coulter™ B23317
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Purify DNA fragments of the desired size for library preparation. Beckman Coulter™ SPRIselect™ chemistry speeds and simplifies nucleic acid size selection using paramagnetic bead-based chemistry for next-generation sequencing.
Proprietary SPRI paramagnetic bead-based chemistry provides:
  • Tunable fragment size selection to suit specific applications
  • Predictable, consistent size selection between runs and reagent lots
  • Compatibility with manual and automated processing
  • Customizable size selection: from 150 to 800 base pairs
  • Suitable for manual or automated workflows; can be run on Biomek platforms
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15-30°C
Form Flüssig
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) Automated processing systems, e.g. Biomek
Matrix- und Größenstandards Tunable size selection from 150 to 800 base pairs
pH 8.0 - 8.4
Menge 5mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Probentyp Nucleic Acid
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.