missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SQ109, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458867
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16458867

Marke: Medchem Express HY14989

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SQ109 is a potent inhibitor of the trypomastigote form of the parasite, with IC50 for cell killing of 50±8 nM. SQ109, targets MmpL3, is an antitubercular agent.

SQ109 is a potent inhibitor of the trypomastigote form of the parasite, with IC50 for cell killing of 50±8 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SQ109
Physikalische Form Liquid
CAS 502487-67-4
Farbe Colorless
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H38N2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym NSC 722041
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 25 mg/mL (75.63 mM)
SMILES C/C(C)=C/CC/C(C)=C/CNCCNC1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@H](C3)C2
Molekulargewicht (g/mol) 330.55
Formelmasse 330.55
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt