Learn More
SQ109, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496278
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16496278 10 mg -
16466616 100 mg 100 Milligramm
16458867 5 mg -
16442407 50 mg 50 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16496278
Marke: Medchem Express HY14989
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SQ109 is a potent inhibitor of the trypomastigote form of the parasite, with IC50 for cell killing of 50±8 nM. SQ109, targets MmpL3, is an antitubercular agent.
SQ109 is a potent inhibitor of the trypomastigote form of the parasite, with IC50 for cell killing of 50±8 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SQ109
Physikalische Form Liquid
CAS 502487-67-4
Farbe Colorless
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H38N2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym NSC 722041
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 25 mg/mL (75.63 mM)
SMILES C/C(C)=C/CC/C(C)=C/CNCCNC1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@H](C3)C2
Molekulargewicht (g/mol) 330.55
Formelmasse 330.55
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research