Learn More
SR-4370, MedChemExpress
Beschreibung
SR-4370 is an inhibitor of HDAC, with IC50s of 0.13 μM, 0.58 μM, 0.006 μM, 2.3 μM, and 3.4 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, and HDAC6, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | SR-4370 |
| CAS | 1816294-67-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H18F2N2O |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 150 mg/mL (492.89 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC(F)=C2F)C=C1)NNCCCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 304.33 |
| Formelmasse | 304.33 |
| Mehr anzeigen |