Learn More
SR2211, MedChemExpress
Beschreibung
SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | SR2211 |
| CAS | 1359164-11-6 |
| Farbe | Khaki |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H24F7N3O |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (189.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=C(C2=CC=C(CN3CCN(CC4=CC=NC=C4)CC3)C=C2)C=CC(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 527.48 |
| Formelmasse | 527.48 |
| Mehr anzeigen |