Learn More
Eurofins DiscoverX Src Protein, Active
Beschreibung
Src family tyrosine kinases are nonreceptor tyrosine kinases that are functionally linked to some receptor-type tyrosine kinases, G-protein-coupled receptors, cytokine receptors, and cell adhesion molecules/receptors. Src family tyrosine kinases are membrane-associated proteins having Src homology 2 (SH2) and SH3 domains, which are important for protein-protein interaction. The activity of Src family tyrosine kinases is regulated through intramolecular interaction between the SH2 domain and the phosphorylated tyrosine at the C-terminal regulatory site (Tyr-527).
EMBL K03218
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 5% glycerol, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molekulargewicht | 61.7 kDa |
| Menge | 10 μg |
| Spezies | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Proteinmarkierung | N-terminal 6His |
| Expressionssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Full-length |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥69% |
| Protein | Src, active |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.