Learn More
SS18 Antibody (SS18.SSX/12628R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44631-20ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30290090
  • 289.00 € / 20 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SS18 Monoclonal antibody specifically detects SS18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SS18
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot
SS18.SSX/12628R
Unconjugated
MGC116875, Protein SYT, SSXTsynovial sarcoma, translocated to X chromosome, Synovial sarcoma translocated to X chromosome protein, synovial sarcoma translocation, chromosome 18, SYTprotein SSXT
Recombinant fragment corresponding to the fusion site of human SS18 protein (Uniprot: Q15532). Exact sequence is proprietary.
20 μg
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
6760
Store at 4⪚C.
IgG κ