Learn More
SS18 Antibody (SS18.SSX/12628R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
289.00 € - 518.00 €
Spezifikation
Antigen SS18
Klon SS18.SSX/12628R
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30290090
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44631-20ug
20 μg
289.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30289844
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44631-100ug
100 μg
518.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SS18 Monoclonal antibody specifically detects SS18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
SS18
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
MGC116875, Protein SYT, SSXTsynovial sarcoma, translocated to X chromosome, Synovial sarcoma translocated to X chromosome protein, synovial sarcoma translocation, chromosome 18, SYTprotein SSXT
Recombinant fragment corresponding to the fusion site of human SS18 protein (Uniprot: Q15532). Exact sequence is proprietary.
Primary
Store at 4⪚C.
SS18.SSX/12628R
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
10 mM PBS with 0.05% BSA
6760
IgG κ
Protein A or G purified