Learn More
SSEA-5 Mouse, anti-Human, FITC, Clone: 8e11, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Stemcell Technologies 60063FI
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17188791
  • 653.40 € / 100 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • The 8e11 antibody reacts with stage-specific embryonic antigen-5 (SSEA-5), a terminal H type-1 glycan (Fuc1-2Galβ1-3GlcNAcβ1) expressed on the surface of cells in the inner cell mass of the human blastocyst during embryogenesis, and on undifferentiated human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells
  • Expression of SSEA-5 is rapidly down-regulated upon cellular differentiation
  • The 8e11 antibody can be used in conjunction with other pluripotency surface markers such as CD9 and CD90, or CD50 and CD200, to sort and remove undifferentiated teratoma-forming cells from incompletely differentiated stem cell cultures
Spezifikation
Spezifikation
SSEA-5
Monoclonal
FITC
100 Tests
Human
Pluripotent Stem Cells
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
8e11
Mouse
Primary
IgG1 κ
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.