Learn More
SSEA-5 Mouse, anti-Human, FITC, Clone: 8e11, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Stemcell Technologies 60063FI.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The 8e11 antibody reacts with stage-specific embryonic antigen-5 (SSEA-5), a terminal H type-1 glycan (Fuc1-2Galβ1-3GlcNAcβ1) expressed on the surface of cells in the inner cell mass of the human blastocyst during embryogenesis, and on undifferentiated human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells
- Expression of SSEA-5 is rapidly down-regulated upon cellular differentiation
- The 8e11 antibody can be used in conjunction with other pluripotency surface markers such as CD9 and CD90, or CD50 and CD200, to sort and remove undifferentiated teratoma-forming cells from incompletely differentiated stem cell cultures
Spezifikation
| SSEA-5 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| 25 Tests | |
| Human | |
| Pluripotent Stem Cells |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 8e11 | |
| Mouse | |
| Primary | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.