Learn More
SSR128129E, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16482747 50 mg 50 Milligramm
16446668 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482747 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15599
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SSR128129E is an orally available and allosteric FGFR inhibitor with an IC50 of 1.9 μM for FGFR1.
SSR128129E is an orally available and allosteric FGFR inhibitor with an IC50 of 1.9 μM for FGFR1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SSR128129E
Physikalische Form Solid
CAS 848318-25-2
Farbe Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H15N2NaO4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym SSR
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 54 mg/mL (155.93 mM)
SMILES O=C(O[Na])C1=CC(C(C2=C(C)C(OC)=C3C=CC=CN23)=O)=CC=C1N
Molekulargewicht (g/mol) 346.31
Formelmasse 346.31
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research