Learn More
ST-193 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494606
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494606 100 mg 100 Milligramm
16470759 1 mg 1 Milligramm
16463368 10 mg -
16459896 50 mg 50 Milligramm
16432736 25 mg -
16406097 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16494606 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101441A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ST-193 hydrochloride is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor; inhibits Guanarito, Junin, Lassa and Machupo virus with IC50 values of 0.44, 0.62, 1.4 and 3.1 nM, respectively.
ST-193 hydrochloride is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ST-193 hydrochloride
CAS 2320274-72-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H26ClN3O
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (367.70 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(C1=CC=C(CNC2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC)C=C4)=C2)C=C1)C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 407.94
Formelmasse 407.94
Reinheit (%) 98.54%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus