Learn More
Restek™ Stabilwax™ Capillary Columns
Beschreibung
- High thermal stability and inertness
- Crossbond™ Carbowax™ technology provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
- Include individual test chromatogram
FAMEs, Flavors, Acids, Essential oils, Amines, Solvents, Xylene isomers, BTEX
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | FAMEs Analysis, Flavor Compounds Analysis, Ätherische Öle, Solvents Analysis, Xylene Isomers Analysis |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | Edelstahl |
| Polarität | Polar |
| Beschichtung | Quarzglas |
| USP-Typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Stationäre Phase | Stabilwax™ |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Mehr anzeigen |