Learn More
RUBIS Pinzette zur Handhabung von Wafern, ESD-sicher
Artikelnummer. 11713276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch) Spitze:
13 mm
27 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) Spitze unitSize
11713276 27 mm 1 Stück
11703276 13 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11713276
Marke: RUBIS 43LB8PEEK
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pinzette zur Handhabung von Wafern - antimagnetisch/säurebeständiger Edelstahl, gezahnter Griff
  • Pinzette zur Handhabung von Wafern
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • PEEK-Kunststoffspitzen
  • ESD-sicher
  • Perfekte Ausrichtung
  • Halbleiterindustrie
  • Sehr zuverlässig
Spezifikation
Spitzenform PEEK-Spitze
Bauweise/Design Top Lip, Stepped Bottom Paddle, 8 in. Handling
Länge (angloamerikanisch) 5.31 in.
Material Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl
Länge (metrisch) 135 mm
Produkttyp Pinzette zur Handhabung von Wafern
Menge (Anzahl pro Karton) Je 1
Breite (metrisch) Spitze 27 mm
Typ Spannmuffe