Learn More
RUBIS Pinzette zur Handhabung von Wafern, ESD-sicher
Pinzette zur Handhabung von Wafern - antimagnetisch/säurebeständiger Edelstahl, gezahnter Griff
32.84 € - 34.25 €
Spezifikation
Spitzenform | PEEK-Spitze |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 5.31 in. |
Material | Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl |
Länge (metrisch) | 135 mm |
Produkttyp | Pinzette zur Handhabung von Wafern |
Produktcode | Marke | Bauweise/Design | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bauweise/Design | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11703276
|
RUBIS
43LB4PEEK |
Top Lip, Stepped Bottom Paddle, 4 in. Handling |
32.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11713276
|
RUBIS
43LB8PEEK |
Top Lip, Stepped Bottom Paddle, 8 in. Handling |
34.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pinzette zur Handhabung von Wafern
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- PEEK-Kunststoffspitzen
- ESD-sicher
- Perfekte Ausrichtung
- Halbleiterindustrie
- Sehr zuverlässig
Spezifikation
PEEK-Spitze | |
Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl | |
Pinzette zur Handhabung von Wafern | |
Spannmuffe |
5.31 in. | |
135 mm | |
Je 1 |