Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus Edelstahl
Marke:  RETSCH 01.462.0239
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10052752
  • 655.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-11-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfaches und sicheres Handling
Sicherer, schlupffreier Sitz durch integrierte Verdrehsicherung und konische Bodenzentrierung
Gas- und staubdichte Ausführung durch O-Ring
Bedienerfreundliche Greifränder an Becher und Deckel
Einfaches Öffnen durch Abstand zwischen Becher und Deckelrand
Schutzmantel aus rostfreiem Stahl
Nennvolumen 250 und 500mL nicht für PM 200.
Weitere Mahlbechergrössen sowie Zubehör (z. B. Adapter zum Stapeln, Mahlbecherdeckel zur Begasung, Sicherheitsverschlussvorrichtung) auf Anfrage.
Material: Rostfreier Stahl
Volumen: 12mL
Spezifikation
Spezifikation
Komfort-Mahlbecher
12 mL
Für PM 100, PM 400