Learn More
Gilson™ Verbindungsstücke aus Edelstahl
Metallhülsenverbinder für Schläuche mit kleinem Lumen
153.00 € - 219.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Steckverbinder |
---|---|
Material | Edelstahl |
Verpackungsmenge | 5/Set |
Enthält | Metallhülse |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10444522
|
Gilson™
F117986 |
0.8 mm |
219.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10434522
|
Gilson™
F117985 |
0.6 mm |
209.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10183092
|
Gilson™
F117987 |
1.1 mm |
153.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
Spezifikation
Steckverbinder | |
Edelstahl | |
5/Set | |
Metallhülse |