Learn More
AB Idesta™ Behälter mit Deckel aus Edelstahl
Mit rundem Griff in hochpolierter Oberfläche.
Marke:  AB Idesta™ 50603101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10731513
  • 310.58 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Behälter mit Deckel
220 x 300 mm
10 l
Edelstahl
Mit Deckel