Learn More
Edelstahl-Gaze, 20 Mesh gewebet aus Draht mit Durchmesser von 0.382 mm (0.015), Typ 304, Thermo Scientific Chemicals
Filtration, Elektroden
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040942.HB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11395257
  • 161.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel gauze, Type 304
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
300 x 300 mm
20 mesh
Woven from 0.382mm (0.015 in.) dia. wire
MFCD00148499
Insoluble in water.
Drahtgewebe