Learn More
Edelstahl-Gaze, 40 Mesh gewebet aus Draht mit Durchmesser von 0.25 mm (0.01), Typ 304, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013478.CH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11346848
  • 109.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel gauze, Type 304
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
20 x 30 cm
40 mesh
Woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
MFCD00148499
Insoluble in water.
Drahtgewebe