Learn More
Alpaco™ Schlauchklemmen aus Edelstahl
Ermöglichen ein gleichmäßiges Anziehen um den Schlauch herum und gewährleisten so eine wasserdichte Abdichtung. Alpaco™ Edelstahlklemmen mit vertikalen Schrauben sind garantiert wasserdicht und ohne Werkzeug handverriegelbar.
Marke: Alpaco™ I-NH 21/10-1622
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
- Wiederverwendbar
- Druckbeständig
- Keine Schmiermittel für die Montage erforderlich
- Sanfte Klemmung zur Vermeidung von Schlauchschäden
Spezifikation
10/Packung | |
Klammer | |
Edelstahl | |
16 bis 21 mm |