Learn More
Bandelin Electronic™ Korbeinsätze für Ultraschallbad, aus Edelstahl
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile. Die Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke: Bandelin Electronic™ 3024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile.Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
- Erhältlich für eine Vielzahl an Tankgrößen
- In verschiedenen Netzgrößen erhältlich
- Sehr gut für die Reinigung von technischem Glas, Analysesieben, medizinischen Geräten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen sowie von Geräten für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
Korbeinsatz | |
40 mm | |
Edelstahl | |
120 x 110 x 40 mm |
Ultraschallbad, RK 52 CH | |
120 mm | |
110 mm | |
Gehäuse k1 |