Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Hebebühnen aus Edelstahl
275.00 € - 299.00 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10629531
|
Usbeck Laborgeraete™
5250 |
130 x 160 mm |
275.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10448191
|
Usbeck Laborgeraete™
5260 |
200 x 200 mm |
299.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Specifications
Edelstahl | |
Stecker | |
Je 1 |