Learn More
Julabo™ Mikrofilterkartusche aus Edelstahl
980.00 € - 1345.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SemiChill Umwälzkühler |
---|---|
Typ | Mikro-Filter-Kartusche |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11974768
|
Julabo™
8920039 |
100 μm |
980.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11904788
|
Julabo™
8920036 |
10 μm |
1345.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11984768
|
Julabo™
8920040 |
250 μm |
980.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11964768
|
Julabo™
8920038 |
40 μm |
980.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SemiChill Umwälzkühler | |
Mikro-Filter-Kartusche |